Learn More
Methyl-Alpha,Alpha-Diphenyl-4-morpholinbutyronitril (Regioisomerengemisch), TRC
Artikelnummer. 30477471
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30477471 50 mg 50 Milligramm
30473865 250 mg 250 Milligramm
30475573 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30477471 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM30308050MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl-alpha,alpha-diphenyl-4-morpholinebutyronitrile(Regioisomer Mixture)
Summenformel C21H24N2O
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/2C21H24N2O/c1-18(16-23-12-14-24-15-13-23)21(17-22,19-8-4-2-5-9-19)20-10-6-3-7-11-20;1-18(23-12-14-24-15-13-23)16-21(17-22,19-8-4-2-5-9-19)20-10-6-3-7-11-20/h2*2-11,18H,12-16H2,1H3
SMILES CC(C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C#N)CN3CCOCC3.CC(CC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C#N)N6CCOCC6
Molekulargewicht (g/mol) 320.43
Formelmasse 320.19