Learn More
Methylalkohol NF, Macron Fine Chemicals™
Catalog Number 15558484
Click to view available options
Menge:
4 l
Verpackung:
SAFEMOR mit PVC beschichtete Glasflasche
Erfüllt Vorschriften des Medikamentenverzeichnisses „National Formulary“ (NF).
  • Erfüllt die Anforderungen, die für die Verwendung in der pharmazeutischen Verarbeitung und Mischungsherstellung verschreibungspflichtiger Arzneien erforderlich sind.
  • Das Produkt unterliegt Vorschriften der US-amerikaniischen Arzneimittelzulassungsbehörde Food and Drug Administration (FDA).
  • Hergestellt gemäß den Current Good Manufacturing Practice-Richtlinien (cGMP)
Chemischer Name oder Material Methylalkohol
Schmelzpunkt -97.6 °C
CAS 67-56-1
Farbe Farblos
Azidität Test bestanden
Alkalinität ≤ 3 ppm (als NH3)
Summenformel CH4O
MDL-Nummer MFCD00004595
Aussehen Durchsichtig
Synonym Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC-Name Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formelmasse 32.04 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte NF
Dichte 0.80 g/ml
Siedepunkt 64.7 °C
Menge 4 l
Flammpunkt 12.0 °C
Identifizierung Test bestanden
Verpackung SAFEMOR mit PVC beschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 13.02 kPa
Wasser ≤ 0.1 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.