Learn More
Methylalkohol-d4 (Methanol-d4), TRC
Artikelnummer. 30474795
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30474795 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30474795 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26510725G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol-d4
CAS 811-98-3
Summenformel C 2H4 O
Menge 25 g
Synonym Methanol-d4
InChI-Formel InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
SMILES [2H]OC([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name Trideuterio(deuteriooxy)methan
Molekulargewicht (g/mol) 36.07
Formelmasse 36.0513