missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methylacetoacetat, TRC

Artikelnummer. 30133650
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133650 50 g 50 Gramm
30006066 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30133650 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO84842550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 105-45-3
Summenformel C5 H8 O3
Molekulargewicht (g/mol) 116.12
Synonym Acetoacetic acid, methyl ester (6CI,8CI), 3-Oxobutanoic acid methyl ester, 3-Oxobutyric acid methyl ester, Acetoacetate methyl ester, Methyl 2-acetoacetate, Methyl 3-oxobutanoate, Methyl 3-oxobutyrate, Methyl acetoacetate, Methyl acetylacetate
IUPAC-Name Methyl-3-Oxobutanoat
SMILES COC(=O)CC(=O)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Acetoacetic acid methyl ester
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
Formelmasse 116.0473
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.