Learn More
Methylacetat, extrarein, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10355760 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10355760 2.5 L 2.50 Liter
10274150 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10355760 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. M/4150/17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 79-20-9
Summenformel C3H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.079
MDL-Nummer 8711
InChI-Schlüssel KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6584
ChEBI CHEBI:77700
IUPAC-Name Methylacetat
SMILES CC(=O)OC
Spezifikation
Verpackung Braunglasflasche
Dampfdruck 220mbar at 20°C
Viskosität 0.38 mPaS at 20°C
Dampfdichte 2.8
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -98°C
Siedepunkt 57.4°C
Menge 2.5 L
Formelmasse 74.08g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.