Learn More
Methylacetat, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥ 99.8 % Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15615620
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
2.5 l
Packungsgröße:
2.50 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15615620 250 ml 250 Milliliter
15605620 2.5 l 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15615620 Lieferant Honeywell-Chromasolv Lieferanten-Nr. 45999250ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.8 %
  • Für HPLC und organische Synthese
  • Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-20-9
Summenformel C3H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.079
MDL-Nummer MFCD00008711
InChI-Schlüssel KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Essigsäure, Methylester, Methylethanoat, Essigsäure-Methylester, Acetat de methyl, Methylessigester, Octan-Metylu, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
PubChem CID 6584
ChEBI CHEBI:77700
IUPAC-Name Methylacetat
SMILES CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylacetat
Dichte 0.934 g/ml bei 25 °C
Flammpunkt −13 °C (8.6 °F)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COOCH3
Menge 250 ml
UN-Nummer UN1231
Beilstein 1736662
Dampfdichte 2.55 (vs. Luft)
Formelmasse 74.08 mol
Reinheit (%) ≥ 99.8 % (GC) ∼∼ ≥ 99.8 %