Learn More
Methyl 9,10-Dihydroxystearat, TRC
Artikelnummer. 30476792
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30476792 1 g 1 Gramm
30467503 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30476792 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3027501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1115-01-1
Summenformel C19H38O4
Molekulargewicht (g/mol) 330.5
Synonym 9,10-Dihydroxystearic Acid Methyl Ester, Methyl 9,10-Dihydroxyoctadecanoate, Methyl 9,10-Dihydroxystearate, NSC 409398
IUPAC-Name Methyl 9,10-Dihydroxyoctadecanoat
SMILES OC(CCCCCCCC(OC)=O)C(CCCCCCCC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 9,10-Dihydroxystearate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H38O4/c1-3-4-5-6-8-11-14-17(20)18(21)15-12-9-7-10-13-16-19(22)23-2/h17-18,20-21H,3-16H2,1-2H3
Formelmasse 330.28