Learn More
Methyl-6-brompyridin-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11996351
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
26218-75-7
C7H6BrNO2
216.03
MFCD06203934
SGNCOKUHMXLGAH-UHFFFAOYSA-N
methyl 6-bromopicolinate, 6-bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 6-bromopicolinic acid methyl ester, methyl 6-bromo-2-pyridinecarboxylate, 6-bromo-2-pyridine carboxylic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-, methyl ester, 2-bromo-6-methoxycarbonyl pyridine, methyl 2-bromo-6-nicotinate, methyl-6-bromopyridine-2-carboxylate, methyl-6-bromo-2-pyridine carboxylate
16217886
Methyl 6-Brompyridin-2-Carboxylat
COC(=O)C1=NC(Br)=CC=C1
26218-75-7
C7H6BrNO2
216.03
MFCD06203934
SGNCOKUHMXLGAH-UHFFFAOYSA-N
methyl 6-bromopicolinate, 6-bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 6-bromopicolinic acid methyl ester, methyl 6-bromo-2-pyridinecarboxylate, 6-bromo-2-pyridine carboxylic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-, methyl ester, 2-bromo-6-methoxycarbonyl pyridine, methyl 2-bromo-6-nicotinate, methyl-6-bromopyridine-2-carboxylate, methyl-6-bromo-2-pyridine carboxylate
16217886
Methyl 6-Brompyridin-2-Carboxylat
COC(=O)C1=NC(Br)=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 6-bromopyridine-2-carboxylate
Schmelzpunkt 94.6°C to 95°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 216.03
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Nadeln
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 6-bromopyridine-2-carboxylate, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.