Learn More
6-Aminonicotinsäuremethylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426470
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11426470
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27575.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 36052-24-1 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36052-24-1
Summenformel C7H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.153
MDL-Nummer MFCD00797844
InChI-Schlüssel JACPDLJUQLKABC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-aminonicotinate, 6-aminonicotinic acid methyl ester, 6-amino-nicotinic acid methyl ester, methyl6-aminonicotinate, 2-amino-5-methoxycarbonyl pyridine, methyl 2-amino-5-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-amino-, methyl ester, methyl 2-aminopyridine-5-carboxylate, 6-aminopyridine-3-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 737487
IUPAC-Name Methyl 6-Aminopyridin-3-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CN=C(C=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 6-aminonicotinate
Schmelzpunkt 158°C to 161°C
Menge 5 g
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 97%