Learn More
Methyl 5-Oxopyrrolidin-2-Carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15462169
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15462169 250 mg 250 Milligramm
15442169 1 g 1 Gramm
15452169 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462169 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64804.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54571-66-3
Summenformel C6H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 143.14
MDL-Nummer MFCD03844651
InChI-Schlüssel HQGPKMSGXAUKHT-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl dl-pyroglutamate, 5-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylate, 5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid methyl ester, methyl 5-oxo-dl-prolinate, methyl 5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylate #, proline, 5-oxo-, methylester, 5-oxo-dl-proline methyl ester, methyl 2-pyrolidone-5-carboxylate, dl-pyroglutamic acid methyl ester
PubChem CID 500249
IUPAC-Name Methyl-5-oxopyrrolidin-2-carboxylat
SMILES COC(=O)C1CCC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Schmelzpunkt 21°C to 23°C (literature)
Siedepunkt 133°C to 135°C (1 mmHg)
Brechungsindex 1.485
Menge 250 mg
Beilstein 81950
Formelmasse 143.14
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest