Learn More
Methyl-5-Norbornin-2,3-Dicarbonsanhydrid, 95 %, Isomer-Gemisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10513514 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10513514 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
10472791 250 g Glasflasche 250 Gramm
10082830 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10513514 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 216270051
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25134-21-8 | C10H10O3 | 178.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25134-21-8
MDL-Nummer MFCD00167036
InChI-Schlüssel KNRCVAANTQNTPT-UHFFFAOYNA-N
Synonym Methyl nadic anhydride, Methylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2, 3-dicarboxylic anhydride
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl-5-norbornene-2, 3-dicarboxylic anhydride
Namenshinweis Mixture of isomers
Farbe Gelb
Dichte 1.2300g/mL
Siedepunkt 275.0°C
Flammpunkt 140°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Summenformel C10H10O3
Brechungsindex 1.5060 to 1.5080
Menge 5 kg
Beilstein 17, 461
Relative Dichte 1.23
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <1g/L
Molekulargewicht (g/mol) 178.18
Viskosität 220-300 mPa.s (25°C)
Formelmasse 178.18
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, mixture of isomers
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.