Learn More
5-Methylnicotinsäuremethylester, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389135
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11389135 5 g 5 Gramm
11379135 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389135 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16371.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 29681-45-6 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
5-Methyl-N?-nitrosonornicotine (5-MeNNN) was synthesized from methyl 5-methylnicotinate. 5-Methyl-N?-nitrosonornicotine is used as the starting material in organic compound synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Methyl-N′-nitrosonornikotin (5-MeNNN) wurde aus Methyl5-methylnikotin synthetisiert. 5-Methyl-N′-nitrosonornikotin wird als Ausgangsmaterial für die organische Synthese von Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29681-45-6
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.165
MDL-Nummer MFCD01075739
InChI-Schlüssel KQILMMLAGGFMCM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 256308
IUPAC-Name Methyl 5-Methylpyridin-3-Carboxylat
SMILES CC1=CN=CC(=C1)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-methylnicotinate
Schmelzpunkt 42°C to 46°C
Siedepunkt 90°C (3 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 472498
Synonym methyl 5-methylnicotinate, methyl5-methylnicotinate, 5-methylnicotinic acid methyl ester, 5-methyl-nicotinic acid methyl ester, methyl 5-methyl nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 3-methoxycarbonyl-5-methylpyridine, 5-methylpyridine-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methylnicotin methyl ester, acmc-1clej
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform and Methanol.
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 94%