Learn More
Methyl-5-hydroxypyrazin-2-carboxylat, 97 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15244268 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15244268 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15244268 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 451000010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-hydroxypyrazine-2-carboxylate
CAS 13924-95-3
Schmelzpunkt 178.0°C to 181.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H6N2O3
MDL-Nummer MFCD08273469,MFCD22683218
Menge 1 g
Synonym methyl 5-hydroxypyrazine-2-carboxylate, 5-hydroxypyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, 5-hydroxy-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-hydropyrazine-2-carboxylate, methyl 5-hydroxy-2-pyrazinecarboxylate, methyl 5-oxo-4,5-dihydro-2-pyrazinecarboxylate, pubchem9107, 5-hydroxy-pyrazine-2-carboxylicacidmethylester, cbi-bb zero/008486, 2-hydroxy-5-carbomethoxy-pyrazine
InChI-Schlüssel VNFXNPFSTYYFCZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CNC(=O)C=N1
IUPAC-Name Methyl 6-Oxo-1H-Pyrazin-3-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 154.13
PubChem CID 8027173
Formelmasse 154.13
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 5-hydroxypyrazine-2-carboxylate, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.