Learn More
Methyl-5-hexanoat, TRC
Artikelnummer. 30467286
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30467286 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30467286 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3121052.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-Hexynoate
CAS 77758-51-1
Summenformel C7H10O2
Menge 2.5 g
Synonym Methyl Ester 5-Hexynoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H10O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h1H,4-6H2,2H3
SMILES COC(=O)CCCC#C
IUPAC-Name Methylhex-5-ynoat
Molekulargewicht (g/mol) 126.15
Formelmasse 126.0681