Learn More
Methyl-5-Hexynoat, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Methyl 5-hexynoate is used in the synthesis of methyl (Z)-8-chlorooct-7-ene-5-ynoate with (Z)-1,2-dichloro-ethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Methyl5-Hexynoat wird bei der Synthese von Methyl (Z)-8-Chlorockt-7-ene-5-Ynoat mit (Z)-1,2-Dichloro-Ethan verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 5-hexynoate |
| Siedepunkt | 60°C to 62°C (10 mmHg) |
| Strukturformel | HC≡C(CH2)3CO2CH3 |
| Brechungsindex | 1.434 |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 126.16 |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
- Methyl 5-hexynoate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl 5-hexynoate