Learn More
Methyl-5-Hexynoat 95, %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10300384 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10300384 25 g Glasflasche 25 Gramm
10183893 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10300384 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 380880250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 77758-51-1 | C7H10O2 | 126.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77758-51-1
Summenformel C7H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.15
MDL-Nummer MFCD00671366
InChI-Schlüssel LZULAZTXJLWELL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-hexynoate, 5-hexynoic acid, methyl ester, 5-hexynoic acid methyl ester, hex-5-ynoic acid methyl ester, methyl 5-hexynoate #, hex-5-ynoic acid, methyl ester
PubChem CID 534077
IUPAC-Name Methylhex-5-ynoat
SMILES COC(=O)CCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-hexynoate
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 60°C to 62°C (10.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CHC(CH2)3COOCH3
Brechungsindex 1.4330 to 1.435
Menge 25 g
Formelmasse 126.15
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit