Learn More
Methyl-5-fluor-2-nitrobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457828
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15457828 5 g 5 Gramm
15467828 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457828 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61307.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 393-85-1 | C8H6FNO4 | 199.14 g/mol
Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-5-fluor-2-nitrobenzoat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Dimethylsulfoxid und Aceton.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 393-85-1
Summenformel C8H6FNO4
Molekulargewicht (g/mol) 199.14
MDL-Nummer MFCD03425619
InChI-Schlüssel LCAUVFVOLNRVKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-5-fluorobenzoic acid methyl ester, 5-fluoro-2-nitrobenzoic acid methyl ester, 2-nitro-5-fluorobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, 5-fluoro-2-nitro-, methyl ester, methyl 5fluoro-2-nitrobenzoate, methyl5-fluoro-2-nitrobenzoate, 2-nitro-5-fluorobenzoic acid,methyl ester, 3-fluoro-6-nitrobenzoic acid methyl ester, 5-fluoro-2-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,5-fluoro-2-nitro-, methyl ester
PubChem CID 5152049
IUPAC-Name methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(F)=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 35°C to 37°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in dimethyl sulfoxide and acetone.
Formelmasse 199.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate