Learn More
Methyl-5-(Chlormethyl)-2-furoat, TRC
Artikelnummer. 30464655
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30464655 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30464655 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2189501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-(Chloromethyl)-2-furoate
CAS 2144-37-8
Summenformel C7H7O3Cl
Menge 1 g
Synonym NSC 117334, ST 005540, 5-(Chloromethyl)furan-2-carboxylic Acid Methyl Ester, 5-Carbomethoxyfurfuryl Chloride, Methyl 5-(Chloromethyl)furan-2-carboxylate, Methyl 5-(Chloromethyl)furoate, Methyl 5-Chloromethyl-2-furancarboxylate, Methyl 5-Chloromethyl-2-furanoate
InChI-Formel InChI=1S/C7H7ClO3/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-3H,4H2,1H3
SMILES COC(=O)c1oc(CCl)cc1
IUPAC-Name Methyl 5-(Chlormethyl)Furan-2-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 174.58
Formelmasse 174.0084