Learn More
Methyl-5-(chlormethyl)-2-furoat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10747275
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10747275 1 g 1 Gramm
10614955 10 g 10 Gramm
10461674 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10747275 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BLT00257DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 2144-37-8
Summenformel C7H7ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 174.58
MDL-Nummer MFCD00020922
InChI-Schlüssel PWXMEBZOKUPCST-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-chloromethyl-2-furoate, methyl 5-chloromethyl furan-2-carboxylate, methyl 5-chloromethyl-2-furancarboxylate, 5-chloromethyl-furan-2-carboxylic acid methyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-chloromethyl-, methyl ester, 5-chloromethylfuran-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem24261, enamine_005466, acmc-1ck5d
PubChem CID 75065
IUPAC-Name Methyl 5-(Chlormethyl)Furan-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(O1)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-(chloromethyl)-2-furoate
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 174.58
Reinheit (%) 95%