Learn More
Methyl-5-(chlormethyl)-2-furoat, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 5-(chloromethyl)-2-furoate |
| CAS Min. % | 94.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 174.58 |
| Reinheit (%) | 95% |