Learn More
Methyl5-Chloro-2-Hydroxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11448847
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11448847 10 g 10 Gramm
11438847 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448847 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19971.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4068-78-4
Summenformel C8H7ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 186.591
MDL-Nummer MFCD00016461
InChI-Schlüssel KJWHRMZKJXOWFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-chlorosalicylate, benzoic acid, 5-chloro-2-hydroxy-, methyl ester, rarechem al bf 0041, 5-chloro-2-hydeoxybenzoic acid methyl ester, 5-chloro-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, acmc-209uvv, methyl-5-chlorosalicylate, methyl 5-chloro-salicylate, methyl-5-chloro-salicylate, 5-chlorosalicylic methyl ester
PubChem CID 77684
IUPAC-Name Methyl5-Chlor-2-hydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-chloro-2-hydroxybenzoate
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 10 g
Formelmasse 186.6
Reinheit (%) 97%