Learn More
Methyl-5-bromonicotinat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 5-bromonicotinate |
| CAS | 29681-44-5 |
| Summenformel | C7 H6 Br N O2 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6BrNO2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cncc(Br)c1 |
| IUPAC-Name | Methyl 5-brompyridin-3-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 216.032 |
| Formelmasse | 214.958 |