Learn More
Methyl5-brom-2-(methylthio)-pyrimidin-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Kann als Rohstoff und Zwischenprodukt in der Pharmazie verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (0.42 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 5-bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylate |
| Schmelzpunkt | 61°C to 64°C |
| Farbe | Gelb |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Beilstein | 910703 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water (0.42g/L). |
| IUPAC-Name | Methyl 5-Brom-2-Methylsulfanylpyrimidin-4-Carboxylat |
| Formelmasse | 263.11 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Mehr anzeigen |