Learn More
Methyl5-brom-2-furoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15585076 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15585076 5 g 5 Gramm
15595076 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15585076 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 355750050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2527-99-3 | C6H5BrO3 | 205.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2527-99-3
Summenformel C6H5BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 205.01
InChI-Schlüssel FBPIDMAELBIRLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromo-2-furoate, methyl 5-bromo-2-furancarboxylate, 5-bromo-2-furoic acid methyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 5-bromo-2-furancarboxylic acid methyl ester, 5-bromofuran-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-bromofuroate, 2-furoic acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl 5-bromo-furanate, maybridge1_004996
PubChem CID 599633
IUPAC-Name 5-Bromofuran-2-carbonsäuremethylester
SMILES COC(=O)C1=CC=C(O1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-bromo-2-furoate
Schmelzpunkt 65.0°C to 67.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 205.01
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 5-bromo-2-furoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.