Learn More
Methyl5-amin-2-furoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11342306 5 g 5 Gramm
11332306 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342306 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05958.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22600-30-2 | C6H7NO3 | 141.126 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22600-30-2
Summenformel C6H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 141.126
MDL-Nummer MFCD00051661
InChI-Schlüssel KLKQGSISBRVCTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-amino-2-furoate, methyl5-amino-2-furoate, 5-aminofuran-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-amino-2-furancarboxylate, 2-furancarboxylic acid, 5-amino-, methyl ester, methyl 5-amino-2-furate, acmc-1cq6f, methyl-2-amino-5-furoate, 2-amino-5-methoxycarbonylfuran, methyl5-aminofuran-2-carboxylate
PubChem CID 5072225
IUPAC-Name Methyl 5-Aminofuran-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(O1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-amino-2-furoate
Schmelzpunkt 131°C to 135°C
Menge 5 g
Beilstein 1365799
Formelmasse 141.13
Reinheit (%) 98%