Learn More
Methyl-(5-[2-thienylcarbonyl]-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat, TRC
Artikelnummer. 30476605
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30476605 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30476605 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM330350100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl-(5-[2-thienylcarbonyl]-1H-benzimodazol-2yl)carbamate (Nocodazole)
CAS 31430-18-9
Summenformel C14 H11 N3 O3 S
Menge 100 mg
Synonym Nocodazole
InChI-Formel InChI=1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3cccs3
IUPAC-Name Methyl-N-[5-(Thiophen-2-Carbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 301.32
Formelmasse 301.0521