Learn More
Methyl 4-trifluoromethylbenzoylacetat 95 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-trifluoromethylbenzoylacetate |
| Namenshinweis | 95% |
| CAS | 212755-76-5 |
| Schmelzpunkt | 57°C to 62°C |
| Farbe | Gelb |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 94% min. (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C11H9F3O3 |
| MDL-Nummer | MFCD00216521 |
| Mehr anzeigen |
RUO– Nur für Forschungszwecke