Learn More
Methyl-4-(Trifluoromethoxy)benzoat, TRC
Artikelnummer. 30467732
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30467732 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30467732 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM332078100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-(trifluoromethoxy)benzoate
CAS 780-31-4
Summenformel C9H7F3O3
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H7F3O3/c1-14-8(13)6-2-4-7(5-3-6)15-9(10,11)12/h2-5H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(OC(F)(F)F)cc1
IUPAC-Name Methyl-4-(trifluormethoxy)benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 220.15
Formelmasse 220.0347