Learn More
Methyl-4-[(Pyridin-3-Carbonylamino)methyl]benzoat, TRC
Artikelnummer. 30480429
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480429 500 mg 500 Milligramm
30464468 100 mg 100 Milligramm
30477722 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30480429 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM643668500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 554407-47-5
Summenformel C15H14N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 270.28
SMILES COC(=O)c1ccc(CNC(=O)c2cccnc2)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-[(Pyridine-3-carbonylamino)methyl]benzoate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H14N2O3/c1-20-15(19)12-6-4-11(5-7-12)9-17-14(18)13-3-2-8-16-10-13/h2-8,10H,9H2,1H3,(H,17,18)