Learn More
Methyl 4-phenyl-5-(trifluormethyl)thiophen-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10572463
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10572463 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10407252 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10572463 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW02756DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 237385-98-7
Summenformel C13H9F3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 286.268
MDL-Nummer MFCD00110251
InChI-Schlüssel RDMSDMSSVFMCKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylate, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2carboxylate, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2781442
IUPAC-Name Methyl 4-Phenyl-5-(Trifluormethyl)Thiophen-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(S1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 286.27
Reinheit (%) 95%