Learn More
Methyl 4-phenyl-5-(trifluormethyl)thiophen-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 286.27 |
Reinheit (%) | 95% |