Learn More
Methyl 4-oxotetrahydrothiophen-3-carboxylat, technische Qualität, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 160.19 |
| Reinheit (%) | Tech. |
| Güte | Technisch |