Learn More
Methyl 4-oxotetrahydrothiophen-3-carboxylat, technische Qualität, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10752293
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10752293 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10531872 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10622885 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10752293 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM00409EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 2689-68-1
Summenformel C6H8O3S
Molekulargewicht (g/mol) 160.187
InChI-Schlüssel LEAKUJFYXNILRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thiophenone, 4-carbomethoxy-3-thiophanone, 3-thiophenecarboxylic acid, tetrahydro-4-oxo-, methyl ester, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thiophenecarboxylate, methyl 3-oxotetrahydrothiophene-4-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thi ophenone, methyl 4-oxo-tetrahydrothiophene-3-carboxylate, methyl 4-oxo-2,3,5-trihydrothiophene-3-carboxylate, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thenoate
PubChem CID 98424
IUPAC-Name Methyl-4-oxothiolan-3-carboxylat
SMILES COC(=O)C1CSCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 160.19
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch