Learn More
Methyl-4-Nitrobenzoat, TRC
Artikelnummer. 30482672
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30482672 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30482672 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33964350MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-Nitrobenzoate
CAS 619-50-1
Summenformel C8H7NO4
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H7NO4/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)9(11)12/h2-5H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name Methyl 4-Nitrobenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 181.15
Formelmasse 181.0375