Learn More
Methyl 4-Nitrobenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020840
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11489753
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12928.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 619-50-1 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
It is employed in the biochemical characterization of NfsA, the Escherichia coli major nitroreductase exhibiting a high amino acid sequence homology to Frp, a Vibrio harveyi flavin oxidoreductase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der biochemischen Charakterisierung von NfsA, der wichtigsten Nitroreduktase von Escherichia coli mit einer hohen Aminosäurensequenz-Homologie zu Frp, einer Flavin-Oxidoreduktase von Vibrio harveyi, genutzt.
Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-50-1
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.147
MDL-Nummer MFCD00007350
InChI-Schlüssel YOJAHJGBFDPSDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-nitrobenzoate, benzoic acid, 4-nitro-, methyl ester, p-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl-p-nitrobenzoate, methyl-4-nitrobenzoate, benzoic acid, p-nitro-, methyl ester, p-carbomethoxynitrobenzene, unii-nmn8cth864, nmn8cth864, 4-nitrobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 12083
IUPAC-Name Methyl 4-Nitrobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 95°C to 97°C
Menge 100 g
Beilstein 1912198
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 99%