Learn More
Methyl-4-n-Butoxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11408247
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11408247 10 g 10 Gramm
11418247 50 g 50 Gramm
11428247 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17616.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4906-25-6
Summenformel C12H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 208.26
MDL-Nummer MFCD00070801
InChI-Schlüssel PUHCYTHGLBCWEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-n-butoxybenzoate, benzoic acid, 4-butoxy-, methyl ester, 4-butoxybenzoic acid methyl ester, methyl 4-n-butyloxybenzoate, rarechem al bf 0089, 4-butoxy-benzoic acid methyl ester, labotest-bb lt00847894, benzoic acid, 4-butyloxy-, methyl ester
PubChem CID 4226083
IUPAC-Name Methyl-4-butoxybenzoat
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-n-butoxybenzoate
Siedepunkt 188°C to 190°C (30 mmHg)
Brechungsindex 1.517
Menge 10 g
Beilstein 2099767
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 98%