Learn More
Methyl4-(Methylthio)benzoat, TRC
Artikelnummer. 30483797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483797 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30483797 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3230151G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-(Methylthio)benzoate
CAS 3795-79-7
Summenformel C9 H10 O2 S
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O2S/c1-11-9(10)7-3-5-8(12-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(SC)cc1
IUPAC-Name Methyl4-Methylsulfanylbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 182.24
Formelmasse 182.0402