Learn More
Methyl-4-Methoxysalicylat, TRC
Artikelnummer. 30469215
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30469215 100 g 100 Gramm
30474282 25 g 25 Gramm
30482149 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30469215 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM265515100G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5446-02-6
Summenformel C9H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
Synonym 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic Acid Methyl Ester, 2-Hydroxy-p-anisic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-4-methoxybenzoate, Methyl 4-Methoxy-2-hydroxybenzoate, NSC 17154
IUPAC-Name Methyl 2-Hydroxy-4-Methoxybenzoat
SMILES COC(=O)c1ccc(OC)cc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-Methoxysalicylate
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O4/c1-12-6-3-4-7(8(10)5-6)9(11)13-2/h3-5,10H,1-2H3
Formelmasse 182.0579