Learn More
Methyl-4-methoxypyridin-2-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461769
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15461769 25 g 25 Gramm
15441769 1 g 1 Gramm
15451769 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461769 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64519.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 29681-43-4 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29681-43-4
Summenformel C8H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.164
MDL-Nummer MFCD00956223
InChI-Schlüssel OJDKENGKKYVJLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-methoxypicolinate, 4-methoxy-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 4-methoxy-pyridine-2-carboxylicacidmethylester, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-methoxy-, methyl ester, 4-methoxypicolinic acid methyl ester, 4-methoxypyridine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-methoxy-2-pyridinecarboxylate, 4-methoxy-pyridine-2-carboxylic acid metyl ester, pubchem11083, acmc-1b7sb
PubChem CID 1519345
IUPAC-Name Methyl 4-Methoxypyridin-2-Carboxylat
SMILES COC1=CC(=NC=C1)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-methoxypyridine-2-carboxylate
Schmelzpunkt 47°C to 50°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 25 g
Beilstein 473379
Formelmasse 167.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest