Learn More
Methyl-4-methoxycarbonylbenzoylacetat, 95 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate |
| Schmelzpunkt | 81°C to 86°C |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 94% min |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Synonym | methyl 4-3-methoxy-3-oxopropanoyl benzoate, methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate, 4-2-methoxycarbonyl-acetyl-benzoic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl-beta-oxobenzenepropanoic acid methyl ester, benzenepropanoic acid,4-methoxycarbonyl-a-oxo-, methyl ester, acmc-20efie, methyl 4-methoxycarbonyl benzoyl acetate, methyl4-methoxycarbonylbenzoylacetate, 4-methoxycarbonylbenzoyl acetic acid methyl ester, methyl 3-4-methoxycarbonyl phenyl-3-oxopropanoate |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in acetone,methanol |
| Formelmasse | 236.22 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.