Learn More
Methyl-4-methoxybenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 17967964
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17967964 25 mg 25 Milligramm
17939404 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17967964 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1063.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Methyl-4-methoxybenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-Methoxybenzoate
CAS 121-98-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methyl 4-Methoxybenzoate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H10 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym p-Anisic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-(Methoxycarbonyl)anisole, 4-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-methoxybenzoate, Methyl p-anisate, Methyl p-methoxybenzoate, NSC 7324, p-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl Salicylate Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-5-3-7(4-6-8)9(10)12-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(OC)cc1
IUPAC-Name Methyl4-methoxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Menge 25 mg
Formelmasse 166,063 g/mol