Learn More
4-Iodbenzoesäuremethylester, 98 %
Artikelnummer. 11433947
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11433947 10 g 10 Gramm
11443947 50 g 50 Gramm
11453947 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19342.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 619-44-3 | C8H7IO2 | 262,046 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-44-3
Summenformel C8H7IO2
MDL-Nummer MFCD00016353
InChI-Schlüssel DYUWQWMXZHDZOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-iodobenzoate, 4-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-iodo-, methyl ester, 4-iodo-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, p-iodo-, methyl ester, methyl-4-iodobenzoate, methyl 4-iodo-benzoate, methyl-4-iodo-benzoate, pubchem20378, methyl para-iodobenzoate
PubChem CID 69273
IUPAC-Name 4-Iodbenzoesäuremethylester
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-iodobenzoate
Schmelzpunkt 114°C to 116°C
Menge 10 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)I
Molekulargewicht (g/mol) 262.046
Formelmasse 262.05
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-iodobenzoate
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 4-iodobenzoate
RUO– Nur für Forschungszwecke