Learn More
Methyl-4-iod-3-Methylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431020
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11431020
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25395.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5471-81-8 | C9H9IO2 | 276.073 g/mol
Methyl 4-iodo-3-methylbenzoate is used in the synthesis of novel colchicine-derived nitrate esters as immunosuppressant agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-4-iod-3-methylbenzoesäure wird bei der Synthese neuartiger Colchicin-Nitratester als Immunsuppressiva eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Lichtquellen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5471-81-8
Summenformel C9H9IO2
Molekulargewicht (g/mol) 276.073
MDL-Nummer MFCD02683863
InChI-Schlüssel HCSGWQGKCVQIRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-3-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 4-iodo-3-methyl-benzoate, 4-iodo-m-toluic acid methyl ester, benzoic acid, 4-iodo-3-methyl-, methyl ester, methyl4-iodo-3-methylbenzoate, acmc-1anqa, methyl 4-iodo-m-toluate, methyl 3methyl-4-iodobenzoate, methyl 3-methyl-4-iodobenzoate, 4-iodo-m-toluic acid, methyl ester
PubChem CID 231757
IUPAC-Name Methyl4-Iod-3-methylbenzoat
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-iodo-3-methylbenzoate
Schmelzpunkt 59°C to 62°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in methanol.
Formelmasse 276.07
Reinheit (%) 98%