Learn More
Methyl-4-imidazolcarboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10871881 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10871881 5 g Glasflasche 5 Gramm
10801701 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10871881 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 427630050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 17325-26-7 | C5H6N2O2 | 126.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17325-26-7
Summenformel C5H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.12
MDL-Nummer MFCD00216584
InChI-Schlüssel DVLGIQNHKLWSRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-imidazolecarboxylate, methyl 1h-imidazole-4-carboxylate, methyl imidazole-4-carboxylate, 1h-imidazole-4-carboxylic acid, methyl ester, 1h-imidazole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl-4-imidazolecarboxylate, 1h-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 3h-imidazole-4-carboxylate, imidazole-4-carboxylic acid, methyl ester, zlchem 863
PubChem CID 565661
IUPAC-Name Methyl 1H-Imidazol-5-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CN=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-imidazolecarboxylate
Schmelzpunkt 154°C to 156°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-imidazolecarboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.