Learn More
Methyl-4-hydroxyphenylacetat, TRC
Artikelnummer. 30479027
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30479027 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30479027 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM312920100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-Hydroxyphenylacetate
CAS 14199-15-6
Summenformel C9 H10 O3
Menge 100 g
Synonym 4-Hydroxy-benzeneacetic acid methyl ester, Acetic acid','(p-hydroxyphenyl)-','methyl ester (6CI,7CI,8CI), (4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester, 4-Hydroxybenzeneacetic acid methyl ester, Methyl (4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl (p-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(p-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 4-hydroxybenzeneacetate, p-Hydroxyphenylacetic acid methyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
SMILES COC(=O)Cc1ccc(O)cc1
IUPAC-Name Methyl-2-(4-Hydroxyphenyl)acetat
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Formelmasse 166.063