Learn More
Methyl 4-hydroxybenzoat, Natriumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10053673 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10053673 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10338370 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10053673 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 235140025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5026-62-0
Summenformel C8H7NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 174.13
MDL-Nummer MFCD00016470
InChI-Schlüssel PESXGULMKCKJCC-UHFFFAOYSA-M
Synonym methylparaben sodium, sodium methylparaben, sodium 4-methoxycarbonyl phenolate, preserval ms, methyl 4-hydroxybenzoate, sodium salt, solparol, bonomold omna, methyl 4-hydroxybenzoate sodium salt, sodium 4-carbomethoxyphenolate, unii-cr6k9c2nhk
PubChem CID 23663626
IUPAC-Name Natrium;4-Methoxycarbonylphenolat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-hydroxybenzoate, sodium salt
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt >125°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >100°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2.5 kg
Merck Index 10,5977
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 333g/L (20°C)
Formelmasse 174.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-hydroxybenzoate, sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.