Learn More
Methyl-4-Hydroxybenzoat (Methylparaben), TRC
Artikelnummer. 30132964
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132964 10 g 10 Gramm
17920615 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132964 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32566010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-76-3
Summenformel C8 H8 O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Synonym Methyl 4-hydroxybenzoate, Methyl parahydroxybenzoate, Nifuroxazide Imp. B (EP), Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Methyl Paraben, Methylparaben, Benzoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester, Benzoic acid, p-hydroxy-, methyl ester (6CI,8CI), 4-(Carbomethoxy)phenol, 4-(Methoxycarbonyl)phenol, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-Hydroxymethyl benzoate, Danisol M, E 218, E 218 (preservative), Killitol, Maseptol, Mekkings M, Metaben, Metagin, Methaben, Methyl 4-(3'-butenyloxy)benzoate, Methyl Butex, Methyl Parasept, Methyl chemosept, Methyl p-hydroxybenzoate, Methylben, Metoxyde, Moldex, NSC 3827, NSC 406127, Nipagin, Nipagin M, Para M, Paraben M, Paridol, Preserval, Preserval M, Septos, Solbrol, Solbrol M, Tegasept Methyl, Tegosept M, p-Carbomethoxyphenol, p-Hydroxybenzoic acid methyl ester, p-Methoxycarbonylphenol
IUPAC-Name Methyl 4-Hydroxybenzoat
SMILES COC(=O)c1ccc(O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Parahydroxybenzoate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
Formelmasse 152.0473
Reinheit (%) >95%