Learn More
Methyl-4-Formylbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10246470 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10246470 10 g Glasflasche 10 Gramm
10042830 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10246470 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 223750100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1571-08-0 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1571-08-0
Summenformel C9H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00006950
InChI-Schlüssel FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-formylbenzoate, 4-carbomethoxybenzaldehyde, methyl terephthalaldehydate, 4-methoxycarbonyl benzaldehyde, benzoic acid, 4-formyl-, methyl ester, p-carbomethoxybenzaldehyde, methyl terephthaldehydate, methyl4-formylbenzoate, 4-formylbenzoic acid methyl ester, methyl-p-formyl benzoate
PubChem CID 15294
IUPAC-Name Methyl 4-Formalbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-formylbenzoate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 57.0°C to 64.0°C
Farbe Cremefarben bis weiß oder grün
Siedepunkt 265.0°C
Flammpunkt 144°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HCOC6H4CO2CH3
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Stückchen