Learn More
Methyl 4-Formalbenzoat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421097
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11421097
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24091.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1571-08-0 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
Methyl 4-formylbenzoate is used in the preparation of dimethyl terephthalate. It is also used as an active pharmaceutical ingredient intermediate and fluorescent brightener intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-4-Formylbenzoat wird bei der Herstellung von Dimethylterephthalat verwendet. Wird auch als pharmazeutischer Wirkstoff für Zwischen- und Fluoreszenzaufheller-Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1571-08-0
Summenformel C9H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00006950
InChI-Schlüssel FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-formylbenzoate, 4-carbomethoxybenzaldehyde, methyl terephthalaldehydate, 4-methoxycarbonyl benzaldehyde, benzoic acid, 4-formyl-, methyl ester, p-carbomethoxybenzaldehyde, methyl terephthaldehydate, methyl4-formylbenzoate, 4-formylbenzoic acid methyl ester, methyl-p-formyl benzoate
PubChem CID 15294
IUPAC-Name Methyl 4-Formalbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-formylbenzoate
Schmelzpunkt 59°C to 63°C
Dichte 1.2
Siedepunkt 264°C to 266°C
Flammpunkt 128°C (262°F)
Menge 5 g
Beilstein 775895
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) ≥98%