Learn More
Methyl 4-formyl-1-methyl-1 H-pyrrol-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10203672
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10203672 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10703843 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10203672 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW06271CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 67858-47-3
Summenformel C8H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.164
MDL-Nummer MFCD01571196
InChI-Schlüssel GXSZDESAIZEFGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-formyl-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, pubchem12439, methylformylmethylpyrrolecarboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 4-formyl-1-methyl-, methyl ester, 4-formyl-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2798349
IUPAC-Name Methyl-4-formyl-1-methylpyrrol-2-carboxylat
SMILES CN1C=C(C=C1C(=O)OC)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-formyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 167.16
Reinheit (%) 95%